missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2,3Dimercapto-1Propansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, 95%
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Anwendungen
Natrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate |
Schmelzpunkt | ∽229°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3734863 |
Merck Index | 14,3210 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water: 100mg/ml |
IUPAC-Name | Natrium;-2,3-bis(sulfanyl)propan-1-sulfonat;hydrat |
Formelmasse | 228.30 (210.28 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'