Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762853
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-54-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00463509
InChI-Schlüssel JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Carboxylsäure
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 95%