Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541112
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 349550-81-8
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD03659722
InChI-Schlüssel OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 97%