Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262582
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 39270-39-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD01317581
InChI-Schlüssel FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
SMILES OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1,4-Benzodioxin-6-ylmethanol
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%