Learn More
2,3-Dichlormaleinanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545866
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-17-4
Summenformel C4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.95
InChI-Schlüssel AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
PubChem CID 70728
IUPAC-Name 3,4-Dichlorofuran-2,5-dion
SMILES C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloromaleic anhydride
Schmelzpunkt 115.0°C to 117.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 100 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Formelmasse 166.95
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.