Learn More
2,3-Dichlorbensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330256
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82967-94-0
Summenformel C6H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.071
MDL-Nummer MFCD00464303
InChI-Schlüssel QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
PubChem CID 8317947
IUPAC-Name 2,3-dichlorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 1 g
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%