Learn More
2,3-Dichlor-6-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline |
Schmelzpunkt | 43°C to 45°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 230.02 |
Reinheit (%) | 97% |