Learn More
2,3-Dibromo-3-Phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10016332
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 611-91-6
Summenformel C15H12Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 368.07
MDL-Nummer MFCD00017861
InChI-Schlüssel LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95342
IUPAC-Name 2,3-Dibromo-1,3-diphenylpropan-1-on
SMILES BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Schmelzpunkt 156°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Menge 1 g
Synonym chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 368.07
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.