Learn More
2-(3-Brompropoxy)-tetrahydro-2H-pyran, 98 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481654
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33821-94-2
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.1
InChI-Schlüssel HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
IUPAC-Name 2-(3-Brompropoxy)Oxan
SMILES C1CCOC(C1)OCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Namenshinweis Stabilized with potassium carbonate
Dichte 1.3140g/mL
Siedepunkt 64.5°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.314
Formelmasse 223.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.