Learn More
2,3,6-Trimethylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446958
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,6-Trimethylphenol wird als Zwischenprodukt für synthetisches Vitamin E verwendet; wird für die Herstellung von 2-, 3-, 5-Trimethylhydroquinon verwendet. Wird als Zwischenprodukt für Antioxidantien und Kunststoffe verwendet. Wird als Co-Monomer für die Modifikation von Polyphenylenoxidharzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2416-94-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00002229
InChI-Schlüssel QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC-Name 2,3,6-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trimethylphenol
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 2042207
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 95%