Learn More
2,3,6-Trimethylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436958
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,6-Trimethylphenol wird als Zwischenprodukt für synthetisches Vitamin E verwendet; wird für die Herstellung von 2-, 3-, 5-Trimethylhydroquinon verwendet. Wird als Zwischenprodukt für Antioxidantien und Kunststoffe verwendet. Wird als Co-Monomer für die Modifikation von Polyphenylenoxidharzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2416-94-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00002229
InChI-Schlüssel QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC-Name 2,3,6-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trimethylphenol
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 2042207
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3,6-Trimethylphenol