Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol |
Schmelzpunkt | 45°C to 49°C |
Siedepunkt | 172°C to 174°C (17 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol |
Formelmasse | 182.22 |
Reinheit (%) | 98% |