Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15470547
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:5,6-Di-O-Isopropyliden-alpha-D-mannofuranose wird in den Synthesen von Ovalicin1 und des Zuckerkerns von Hikizimycin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol, Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14131-84-1
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00134206
InChI-Schlüssel JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Synonym 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 45039045
IUPAC-Name (3aR,4S,6R)-6-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,66-a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Schmelzpunkt 125°C to 126°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 84382
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,methanol,water.
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver