Learn More
2-(2-Phthalimidoethoxy)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466887
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69676-65-9
Summenformel C12H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 249.22
MDL-Nummer MFCD06661364
InChI-Schlüssel PHZYUQLIZKTSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy-acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-phthalimido ethoxyacetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy aceticacid, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid
PubChem CID 2755407
IUPAC-Name 2-[2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)ethoxy]essigsäure
SMILES OC(=O)COCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 1 g
Formelmasse 249.22
Reinheit (%) 97%