missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Furyl)-benzonitril ≥ 97 %, Thermo Scientific™
27.80 CHF - 71.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 155395-45-2 |
---|---|
Summenformel | C11H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.18 |
MDL-Nummer | MFCD04039074 |
InChI-Schlüssel | XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile |
PubChem CID | 4335608 |
IUPAC-Name | 2-(Furan-2-yl)Benzonitril |
SMILES | N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10255914
|
Thermo Scientific Maybridge
CC46216CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
27.80 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10757285
|
Thermo Scientific Maybridge
CC46216DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
71.20 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
155395-45-2 | |
169.18 | |
XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N | |
4335608 | |
N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1 |
C11H7NO | |
MFCD04039074 | |
2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile | |
2-(Furan-2-yl)Benzonitril |
Spezifikation
2-(2-Furyl)benzonitrile | |
97% | |
MFCD04039074 | |
XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Furan-2-yl)Benzonitril | |
4335608 | |
97% |
155395-45-2 | |
C11H7NO | |
2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile | |
N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1 | |
169.18 | |
169.18 |
Sicherheit und Handhabung
Warnhinweis