Learn More
2-(2-Ethoxyphenoxy)Ethylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369156
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3259-03-8
MDL-Nummer MFCD02030483
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Summenformel C10H13BrO2
Menge 25 g
Beilstein 6290077
Synonym 2-2-ethoxyphenoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxybenzene, 2-2-ethoxyphenoxy ethylbromide, 2-2-bromoethoxy phenetole, benzene, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy, 1-2-bromoethoxy-2-ethyoxybenzene, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy-benzene, 2-bromo-1-2-ethoxyphenoxy ethane, tamsulosin impurity i, pubchem13149
InChI-Schlüssel IOYHGBZPUZBUTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=CC=C1OCCBr
IUPAC-Name 1-(2-Bromethoxy)-2-ethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 245.12
PubChem CID 7010183
Formelmasse 245.12
Reinheit (%) 98%