Learn More
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid, 98 %, stabilisiert mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide |
Namenshinweis | stabilized with potassium carbonate |
Dichte | 1.299 |
Siedepunkt | 86°C to 88°C (12 mmHg) |
Brechungsindex | 1.453 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1736603 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible with water. |
Formelmasse | 197.08 |
Reinheit (%) | 98% |