Learn More
2,2-Diphenylpropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2-Diphenylpropionitrile |
Dichte | 1.108 |
Siedepunkt | 144°C to 145°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.572 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 1955952 |
Synonym | 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile |
Formelmasse | 207.28 |