Learn More
2,2-Dimethyl-6-Chromansulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783433
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 131880-55-2
Summenformel C11H13ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.732
MDL-Nummer MFCD03407324
InChI-Schlüssel UUQKIRXYJVLZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride, 2,2-dimethylchroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-chroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethylchromane-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-sulfonylchloride, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl, acmc-20dwcv, 2,2-dimethylchroman-6-yl chlorosulfone, 2,2-dimethylchroman-6-sulphonyl chloride, 2,2-dimethyl-6-chromane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779774
IUPAC-Name 2,2-dimethyl-3,4-dihydrochromene-6-sulfonylchlorid
SMILES CC1(CCC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.74
Reinheit (%) 90%