Learn More
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437518
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10514-70-2
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD11868710
InChI-Schlüssel LJRUKUQEIHJTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2,2-dimethyl-1,4-benzoxazin-3-one, 2,2-dimethyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2,2-dimethyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4h-1,4-benzooxazine-3-one
PubChem CID 10607395
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES CC1(C)OC2=CC=CC=C2NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 97%