Learn More
2,2-Difluorethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425826
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2,2-Difluoroethanol is used as a chemical intermediates. It has wide applications in medicine and fluoropolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluorethanol wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es hat ein breites Anwendungsfeld in der Medizin und im Bereich der Fluorpolymere.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 359-13-7
Summenformel C2H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 82.05
MDL-Nummer MFCD00042248
InChI-Schlüssel VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
PubChem CID 136187
IUPAC-Name 2,2-Difluorethanol
SMILES C(C(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoroethanol
Schmelzpunkt -28°C
Dichte 1.296
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Brechungsindex 1.3335
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1731617
Löslichkeitsinformationen soluble in chloroform,ethanol.
Formelmasse 82.05
Reinheit (%) 97%