Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427585
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119895-68-0
Summenformel C8H4F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.114
MDL-Nummer MFCD00792419
InChI-Schlüssel NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-4-formylbenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluorobenzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluoro-4-formyl-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluoro
PubChem CID 2736970
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Brechungsindex 1.4955
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 186.11
Reinheit (%) 97%