Learn More
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482158
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
2,2'-Diaminodiphenyl disulfide, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Diaminodiphenyldisulfid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als Primär- und Sekundär-Zwischenstufe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol – nahezu transparent.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-88-4
Summenformel C12H12N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.36
MDL-Nummer MFCD00007703
InChI-Schlüssel YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodianiline, benzenamine, 2,2'-dithiobis, intramine, 2,2'-disulfanediyldianiline, 2-aminophenyl disulfide, 2,2'-diaminodiphenyldisulfide, 2,2'-diaminodiphenyl disulfide, 2-2-aminophenyl disulfanyl aniline, aniline, 2,2'-dithiodi, bis o-aminophenyl disulfide
PubChem CID 14358
IUPAC-Name 2-[(2-Aminophenyl)disulfanyl]anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1SSC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 1 g
Beilstein 914032
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol- almost transparent.
Formelmasse 248.36
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-dithiobisbenzenamine