Learn More
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479719-88-5
Summenformel C14H17BO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 292.22
MDL-Nummer MFCD04039974
InChI-Schlüssel HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 3592790
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-Thiophen-2-ylthiophen-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Farbe Blau-Grün bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 292.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Geschmolzener Feststoff