Learn More
2-[(2-aminoethyl)thio]ethan-1-ol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 24304-84-5
Summenformel C4H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 121.198
InChI-Schlüssel ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
PubChem CID 90457
IUPAC-Name 2-(2-aminoethylsulfanyl)Ethanol
SMILES C(CSCCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
CAS Min. % 90.0
Dichte 1.1200g/mL
Prozentgehaltsbereich 90%
Strukturformel NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Menge 1 g
Formelmasse 121.2
Reinheit (%) 90%