Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 171.22 |
Reinheit (%) | 97% |