Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, Puriss. p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15623760
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isooktan, Isobutyltrimethan, Pentan, 2,2,4-trimethyl, Iso-Oktan, 2,4,4-Trimethylpentan, 2, 2, 4-Trimethylpentan, i-Oktan, Isobutyltrimethylethan, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentan
Dichte 0.692 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt −12 °C (10.4 °F)
Zündpunkt 745 °F
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Menge 1 l
UN-Nummer 1262
Beilstein 1696876
Formelmasse 114.23 mol
Dampfdruck 41 mmHg (21 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-trimethylpentane