Learn More
2,2,4-Methylbutan, puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
Schmelzpunkt | -107 °C |
CAS | 540-84-1 |
Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 99 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.06 |
Flammpunkt | −12 °C (10.4 °F) |
Zündpunkt | 745 °F |
Verpackung | Glasflasche |