Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.06 |
Flammpunkt | −12 °C (10.4 °F) |
Zündpunkt | 745 °F |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Dampfdruck | 41mmHg (21 °C) |
UN-Nummer | UN1262 |
Beilstein | 1696876 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentan
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.