Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695100
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isooktan, Isobutyltrimethan, Pentan, 2,2,4-trimethyl, Iso-Oktan, 2,4,4-Trimethylpentan, 2, 2, 4-Trimethylpentan, i-Oktan, Isobutyltrimethylethan, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentan
Schmelzpunkt -107 °C
Dichte 0.692 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 99 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.06
Flammpunkt −12 °C (10.4 °F)
Zündpunkt 745 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Dampfdruck 41 mmHg (21 °C)
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696876
Löslichkeitsinformationen 0.002 glL bei 25 °C in Wasser
Formelmasse 114.23 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %