Learn More
2-(2,4-Difluorphenoxy)-5-Fluor-N-Methylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2,4-Difluorophenoxy)-5-fluoro-N-methylbenzylamine |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Formelmasse | 267.25 |
Reinheit (%) | 96% |