Learn More
2,2,4,4-Tetrafluor-1,3-dithietan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437244
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1717-50-6
Summenformel C2F4S2
Molekulargewicht (g/mol) 164.14
MDL-Nummer MFCD00053538
InChI-Schlüssel MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
PubChem CID 74392
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetrafluor-1,3-Dithietan
SMILES FC1(F)SC(F)(F)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Dichte 1.6
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.393
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%