Learn More
2,2,2-Trifluorethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethylamine |
Dichte | 1.245 |
Siedepunkt | 36°C to 38°C |
Flammpunkt | −16°C (3°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.295 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 1733204 |
Formelmasse | 99.06 |