Learn More
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trichlorethanol wird als Sedativum oder Hypnotikum verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
2,2,2-Trichlorethanol wird als Sedativum oder Hypnotikum verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trichloroethanol |
Schmelzpunkt | 17°C to 18°C |
Dichte | 1.56 |
pH | 5 bis 6 |
Siedepunkt | 151°C to 153°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4895 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1697495 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,2-Trichloroethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,2-Trichloroethanol