Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10002414
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876316-41-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H8N4
MDL-Nummer MFCD09025846
Menge 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI-Schlüssel AFAFVWQAHQRISI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-Name 2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 184.20
PubChem CID 18525818
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%