Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604015
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9N3O2
MDL-Nummer MFCD07186455
Menge 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
InChI-Schlüssel KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-Name 2-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159712
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%