Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011310
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20980-22-7
Summenformel C8H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00040742
InChI-Schlüssel MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylpyrimidin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 36°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5850 to 1.588
Menge 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Relative Dichte 1.07
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen