Learn More
2-(1-Benzyl-4-piperidinyloxy)-N,N-dimethylacetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484890
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-18-4
Summenformel C16H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
MDL-Nummer MFCD08061032
InChI-Schlüssel WYGXZOIPPPSCFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-benzylpiperidin-4-yloxy-n,n-dimethylacetamide, 2-1-benzy-4-piperidinyloxy-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl-2-1-benzyl 4-piperidyloxy acetamide, 2-1-benzylpiperidin-4-yl oxy-n,n-dimethylacetamide
PubChem CID 24208843
IUPAC-Name 2-(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy-N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(=O)COC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Benzy-4-piperidinyloxy)-N,N-dimethylacetamide
Menge 1 g
Formelmasse 276.38