Learn More
2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776905
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 501945-71-7
Summenformel C14H17BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 260.16
MDL-Nummer MFCD05664405
InChI-Schlüssel YFTHTJAPODJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzothiophene-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thien-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b thiophene, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetra-methyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795455
IUPAC-Name 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 260.16
Reinheit (%) 95%