Learn More
2-(1-Adamantyl)-4-Methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(1-Adamantyl)-4-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (7.8E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-(1-Adamantyl)-4-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (7.8E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol |
Schmelzpunkt | 128°C to 130°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble in water (7.8E-3g/L) (25°C). |
Formelmasse | 242.36 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |