Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 135.13 |
Reinheit (%) | 97% |