Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170572
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 767-63-5
Summenformel C6H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 135.126
MDL-Nummer MFCD00168448
InChI-Schlüssel IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
PubChem CID 584570
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-Amin
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 97%