Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699905
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 16405-98-4
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
MDL-Nummer MFCD01647555
InChI-Schlüssel YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602011
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%