Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365359
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73713-79-8
Summenformel C6H3ClN2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 234.67
MDL-Nummer MFCD00068049
InChI-Schlüssel CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 234.68
Reinheit (%) 97%