Learn More
(1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexan-1,2-diamin, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15498306
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und asymmetrische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174677-83-9
Summenformel C44H44N2P2
Molekulargewicht (g/mol) 662.80
MDL-Nummer MFCD17014022
InChI-Schlüssel OBHPYVNBXWUKNY-SQWPCXIINA-N
Synonym 1s,2s-n1,n1-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n1,n1-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-bis 2-diphenylphosphino phenyl methyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-n∼1∼,n∼1∼-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine
PubChem CID 71463644
IUPAC-Name (1S,2S)-N1,N2-bis({[2-(diphenylphosphanyl)phenyl]methyl})cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NCC1=C(C=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine
Farbe Gelb
Geruch Unpleasant
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 662.78
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest