Learn More
1H-Pyrrole-2-Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384582
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 50269-95-9
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.131
MDL-Nummer MFCD00141885
InChI-Schlüssel FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-2-carbohydrazid
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%