Learn More
1H-Pyrazol-1-Carboxamidinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride may be used in the following studies:
- Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
- SGuanylation of amines and in peptide synthesis.
- Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol-1-Carboxamidinhydrochlorid kann in folgenden Studien verwendet werden: • Herstellung von guanidylierten Hohlfasermembranen • Guanylierung von Aminen und in der Peptidsynthese • Synthese von bis-Guanidinium-Cholesterin-Derivaten
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
1H-Pyrazol-1-Carboxamidinhydrochlorid kann in folgenden Studien verwendet werden: • Herstellung von guanidylierten Hohlfasermembranen • Guanylierung von Aminen und in der Peptidsynthese • Synthese von bis-Guanidinium-Cholesterin-Derivaten
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 167°C to 170°C |
Summenformel | C4H6N4 |
Menge | 50 g |
Synonym | 1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1-amidinopyrazole hydrochloride, praxadine, pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-1-carboxamidinehydrochloride, praxadine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboxamidine hcl |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
InChI-Schlüssel | UCQFSGCWHRTMGG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CN(N=C1)C(=N)N.Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.12 |
PubChem CID | 2734672 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride