Learn More
1H-Indazol-7 -Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435187
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 677304-69-7
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD06804572
InChI-Schlüssel WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 12639205
IUPAC-Name 1H-Indazol-7-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 95%