Learn More
1H-Indazol-5 -Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465267
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61700-61-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD06804570
InChI-Schlüssel MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
PubChem CID 4248454
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt >250°C
Menge 250 mg
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 95%