Learn More
1H,1H,2H-Perfluor-1-Dodecen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359265
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30389-25-4
Summenformel C12H3F21
Molekulargewicht (g/mol) 546.122
MDL-Nummer MFCD00042346
InChI-Schlüssel UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
PubChem CID 121692
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-en
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Dichte 1.711
Siedepunkt 71°C to 72°C (14 mmHg)
Strukturformel CF3(CF2)9CH=CH2
Brechungsindex 1.305
Menge 25 g
Beilstein 2493721
Formelmasse 546.12
Reinheit (%) 97%